重要文件
NOR5X4INSV
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 4 mm , into 5 mm Varian
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
(acetal homopolymer resin)
製造商/商標名
Norell
NRM管尺寸
4 mm , into 5 mm Varian
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)