製造商/商標名
Mettler-Toledo 51344762
容積
475 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
法律資訊
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1