重要文件
MT51340012
Mettler Toledo DX series ISE half-cell membrane kit
For Ammonium ISE
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
39121436
NACRES:
NB.79
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Mettler-Toledo 51340012
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
Kit contains one membrane plus electrolyte
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)