化驗
98%
形狀
liquid
bp
248 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-2-3-5(7)6-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
YVIVRJLWYJGJTJ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter