重要文件
M59009
Sigma-Aldrich
N-甲基烟酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8N2O
CAS號碼:
分子量::
136.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
98%
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES 字串
CNC(=O)c1cccnc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bashar M Thejer et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 26-26 (2020-04-16)
Progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) is often elevated in cancers, and exists in alternative states of phosphorylation. A motif centered on PGRMC1 Y180 was evolutionarily acquired concurrently with the embryological gastrulation organizer that orchestrates vertebrate tissue differentiation. Here, we