重要文件
M44907
Sigma-Aldrich
亚甲蓝 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS號碼:
分子量::
319.85 (anhydrous basis)
顏色索引編號:
52015
Beilstein:
3599847
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
λmax
661 nm
SMILES 字串
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)