文件
LGFR20K
Sigma-Aldrich
Red Fluorescent PLGA nanoparticles
20 μm average diameter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
形狀
pellets
平均直徑
20 μm
儲存溫度
-10 to -25°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
應用
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法律資訊
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.