重要文件
L070030
Sigma-Aldrich
快速脱保护帽A
configured for ABI
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
種類
for DNA synthesis
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
儲存條件
dry at room temperature
濃度
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
顏色
clear
相容性
configured for ABI
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
準備報告
四氢呋喃/TAC2O 100/5 (v/w)
其他說明
Fast Deprotection Cap A solution must be used for synthesis with Sigma-Aldrich′s TAC-protected phosphoramidites. Fast Deprotection Cap A solution, containing tert-butylphenoxyacetyl acetic anhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, is used in place of Cap A solution to ensure that the displacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases of the TAC-protected DNA and RNA phosphoramidites does not occur.
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
6.1 °F
閃點(°C)
-14.4 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)