重要文件
L060002-HH
Sigma-Aldrich
氧化剂
同義詞:
Oxidizer
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
暫時無法取得訂價和供貨情況
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
包裝
pkg of 4 × 2.5 L (L060252-04)
濃度
5.4-6.6 g/L iodine (titration)
顏色
clear brownish, solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
準備報告
四氢呋喃/水/吡啶/碘 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
<50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
< 10 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)