反應適用性
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
官能基
phosphine
相關類別
應用
Suzuki-Miyaura 交联反应筛选试剂盒的逐步指南
可下载的实验 excel 表格
每个试剂盒包含 4 个可定制筛选集,包括以下组件:
- 6 x 4 预称重催化剂,装在带搅拌棒和盖垫的玻璃瓶内
- 1 (2 mL) 安培瓶,各含甲苯、THF、正丁醇, DMAc 和 aq.1.5 M K3PO4。
- 4 个新的 KitAlysis 24 孔反应块置换膜。
- 4 个带搅拌棒的底物反应瓶。
- 1 个内部标准品。
最好配合 KitAlysis 使用台式分析箱 and 24 孔反应块(单独销售)。
特點和優勢
- 由合成化学家设计和测试。
- 轻松平行运行 24 个微量反应。
- 含 1 μmol 催化剂、3 等当量碱、0.1 M 浓度进行 10 μmol 反应。
- 可定制的 Excel 模板,可快速计算,并易于整合到电子实验室笔记本中。
法律資訊
僅套裝組件
- SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
套裝中的組件也可單獨購買
- 732117Pd-PEPPSI™-IPent catalyst, ≥95% 5 µmolSDS
- 753009SPhos Pd G2 5 µmolSDS
- 761311cataCXium® A Pd G2 5 µmolSDS
- 763381XPhos Pd G3, 98%, 1:1 MTBE adduct 5 µmolSDS
- 764175P(Cy3) Pd G3, 97% 5 µmolSDS
- 764183APhos Pd G3, 97% 5 µmolSDS
- 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
- 900636Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9% 8 mLSDS
- 9006391-Butanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
- 900634N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDS
- Degassed Potassium phosphate tribasic solution 8 mL
- Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mm 1 EASDS
推薦
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
客戶也查看了
文章
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
條款
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
相關內容
有機合成中的化學反應設計與最佳化旨在精確地改變反應參數,以達到最佳效果,尋找通往目標分子的途徑。
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
有機合成中的化學反應設計與最佳化旨在精確地改變反應參數,以達到最佳效果,尋找通往目標分子的途徑。
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.