solid
SMILES 字串
[O-][N+](C1=CC=C2OC(C)C(N(CC3=CC=C(C=C3)C(O)=O)C2=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O6/c1-10-16(20)18(9-11-2-4-12(5-3-11)17(21)22)14-8-13(19(23)24)6-7-15(14)25-10/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,21,22)
InChI 密鑰
ICHNTBRDZLOJER-UHFFFAOYSA-N