重要文件
JKA5022
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 3,500, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
同義詞:
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
產品名稱
Acrylate-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
形狀
solid
分子量
average Mn 3,500
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Acrylate PEG NHS Ester. Light sensitive PEG, will crosslink with exposure to ultraviolet light.
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)