重要文件
IDE200D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE200D
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NC.13
材料
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
包裝
pkg of 12 diced devices
製造商/商標名
IDE200D
die thickness
525 μm , silicon
電極尺寸
10 nm , chrome
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)