重要文件
HT-TLI200XG
SAFC
碘化铊(I)
anhydrous, beads
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
TlI
CAS號碼:
分子量::
331.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
anhydrous
形狀
beads
mp
440 °C (lit.)
密度
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)