Merck
全部照片(3)
文件
H37601
Sigma-Aldrich
2′-羟基-5′-甲基苯乙酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H3(CH3)COCH3
CAS號碼:
分子量::
150.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChI 密鑰
YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup