重要文件
H35900
Sigma-Aldrich
9-羟基-4-甲氧基吖啶
同義詞:
4-甲氧基-9-吖啶醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11NO2
CAS號碼:
分子量::
225.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
284-287 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc2c(O)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-12-8-4-6-10-13(12)15-11-7-3-2-5-9(11)14(10)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
ZYEVJRPVZZGDRM-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ABCB1(5243)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)