重要文件
GF99418898
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 100g
同義詞:
AG066015
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder (alloy pre-cursor)
製造商/商標名
Goodfellow 994-188-98
重量
100 g
零件最大尺寸
45 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)