重要文件
GF99251590
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
同義詞:
PR006100
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Pr
CAS號碼:
分子量::
140.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141610
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 992-515-90
電阻係數
68 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
塊最大尺寸
25 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
密度
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI 密鑰
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)