重要文件
GF96202920
wire, 0.15 mm diameter, length 10 m, purity 99.99%
同義詞:
AG005124
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ag
CAS號碼:
分子量::
107.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141740
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 962-029-20
電阻係數
1.59 μΩ-cm, 20°C
長度
10 m
直徑
0.15 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI 密鑰
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
相關類別
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)