重要文件
GF95722735
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), purity 99%, weight 500 g
同義詞:
NI706010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 957-227-35
重量
500 g
零件最大尺寸
150 (micron)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)