重要文件
GF95499466
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
同義詞:
CU065815
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
polyimide insulation
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 954-994-66
長度
50 m
導線直徑
0.05 mm
隔熱厚度
0.004 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)