重要文件
GF94899515
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 25 mm, size 150 × 150 mm
同義詞:
ET303450
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 948-995-15
尺寸
150 × 150 mm
厚度
25 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)