重要文件
GF92451517
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 500mm x 12.7mm diameter, annealed
同義詞:
NI027920
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 924-515-17
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)