重要文件
GF87135767
bolt, size m5 x 30 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
同義詞:
宽度
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
W
CAS號碼:
分子量::
183.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
31161620
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pkg of 25
製造商/商標名
Goodfellow 871-357-67
電阻係數
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W]
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)