重要文件
GF86316374
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
同義詞:
GE006011
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ge
CAS號碼:
分子量::
72.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141716
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.999%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 863-163-74
電阻係數
53 Ω-cm, 20°C
重量
50 g
零件最大尺寸
150 (micron)
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
密度
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI 密鑰
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)