重要文件
GF82061670
powder, 15 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
同義詞:
AL006038
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Al
CAS號碼:
分子量::
26.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141702
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
powder
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 820-616-70
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
重量
200 g
零件最大尺寸
15 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1