重要文件
GF78785511
Alumina
lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
同義詞:
AL606103
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 787-855-11
重量
200 g
塊最大尺寸
3 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)