重要文件
GF78240258
foil, thickness 0.10 mm, length 1 m, purity 99.8%
同義詞:
FE000316
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe
CAS號碼:
分子量::
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.8%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 782-402-58
電阻係數
9.71 μΩ-cm
長度
1 m
厚度
0.10 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)