重要文件
GF75414911
氮化硼
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
同義詞:
B 607050
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 754-149-11
長度
100 mm
外徑
4.0 mm
壁厚
1.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)