重要文件
GF71179735
Tinned copper alloy, CuSn
sn60/pb40 coated, foil, 0.5m coil, 15mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
同義詞:
CU200250
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
annealed (sn60/pb40 coated)
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 711-797-35
長度 × 寬度 × 厚度
0.5 m × 15 mm × 0.05 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)