重要文件
GF70271298
wire, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.995%
同義詞:
PT005139
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Pt
CAS號碼:
分子量::
195.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141734
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.995%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 702-712-98
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
長度
0.2 m
直徑
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)