重要文件
GF70145984
Thoriated tungsten
wire, 0.15 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 25 m, temper as drawn
同義詞:
W 145351
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 701-459-84
長度
25 m
直徑
0.15 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Does it come with the tungsten carbide layer already on the surface?
    1 answer
    1. This material has been etched to a clean condition and therefore will not have a tungsten carbide outer layer.