重要文件
GF68591098
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
同義詞:
CU045840
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
polyimide insulation
thermocouple wire
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 685-910-98
長度
200 mm
導線直徑
0.1 mm
隔熱厚度
0.01 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
應用
may be used as one component of a thermocouple
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)