重要文件
GF68066264
聚丙烯
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
同義詞:
PP306820
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
spheres
製造商/商標名
Goodfellow 680-662-64
直徑
3.18 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)