重要文件
GF65769003
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm tube, 9.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 8mm inside diameter, as drawn
同義詞:
FE047750
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 657-690-03
長度 × 壁厚
500 mm × 0.5 mm
外徑 × 內徑
9.0 mm × 8.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)