重要文件
GF63567030
聚苯乙烯
(PS), powder, mean particle size 900micron, weight 100 g, condition expandable bead
同義詞:
ST316090
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
描述
Contains pentane
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 635-670-30
重量
100 g
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)