文件
GF61792229
powder, 3 max. part. size (micron), weight 1 g, purity 99.95%
同義詞:
PD006016
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Pd
CAS號碼:
分子量::
106.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141733
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 617-922-29
電阻係數
9.96 μΩ-cm, 20°C
重量
1 g
零件最大尺寸
3 (micron)
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
密度
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N