文件
GF05003693
powder, max. particle size 10 micron, weight 1 g, purity 99.95%
同義詞:
PD006015
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Pd
CAS號碼:
分子量::
106.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141733
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 050-036-93
電阻係數
9.96 μΩ-cm, 20°C
重量
1 g
零件最大尺寸
10 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
密度
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3