重要文件
GF60130932
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 0.5m coil, 0.70mm thickness, annealed
同義詞:
FF230330
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
annealed
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 601-309-32
尺寸 × 厚度
0.5 m × 0.70 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)