Key Documents
GF59839251
foil, thickness 0.25 mm, diameter 15 mm, purity 99.9%
同義詞:
MG000300
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Mg
CAS號碼:
分子量::
24.31
Beilstein:
4948473
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 621 °C)
化驗
99.9%
形狀
foil
自燃溫度
950 °F
製造商/商標名
Goodfellow 598-392-51
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
直徑
15 mm
厚度
0.25 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI 密鑰
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)