重要文件
GF56991538
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
同義詞:
CU047925
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 569-915-38
長度
500 mm
直徑
10 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)