重要文件
GF56950937
foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2
同義詞:
DY000260
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Dy
CAS號碼:
分子量::
162.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141602
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 569-509-37
電阻係數
89 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.50 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
密度
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI 密鑰
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)