重要文件
GF55700568
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, coil width 600 mm
同義詞:
ET311126
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 557-005-68
長度
2 m
線圈寬度
600 mm
厚度
0.025 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)