重要文件
GF54609015
Vanadium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g, purity 99%
同義詞:
V 536010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 546-090-15
重量
10 g
零件最大尺寸
150 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)