重要文件
GF53317515
Yttrium oxide
sheet, thickness 6.0 mm, 10 mm diameter
同義詞:
Y 603060
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 533-175-15
直徑
10 mm
10 mm
厚度
6.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)