形狀
mesh
製造商/商標名
Goodfellow 525-067-83
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
標稱口徑
0.04 mm
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.006 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N