重要文件
GF51034452
foil, thickness 0.0125 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
同義詞:
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Nb
CAS號碼:
分子量::
92.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141730
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 510-344-52
電阻係數
13-16 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.0125 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI 密鑰
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)