重要文件
GF48158084
聚丙烯
(PP), honeycomb, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, cell size 8 mm
同義詞:
PP302810
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
honeycomb
製造商/商標名
Goodfellow 481-580-84
培養皿大小
8 mm
尺寸
300 × 300 mm
厚度
20 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)