重要文件
GF47137383
foil, thickness 0.125 mm, 8 mm diameter, high purity 99.99+%
同義詞:
TI000385
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ti
CAS號碼:
分子量::
47.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141746
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.99%
形狀
foil
自燃溫度
860 °F
製造商/商標名
Goodfellow 471-373-83
電阻係數
42.0 μΩ-cm, 20°C
直徑
8 mm
8 mm
厚度
0.125 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI 密鑰
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)