重要文件
GF43284168
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
同義詞:
FE290300
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 432-841-68
長度 × 厚度
1 m × 0.05 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)